Läs mer
Kaliumtiocyanat, TRC
Produktkod. 30011393
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011393 500 g
17974885 100 g
17954635 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011393 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP698520500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 333-20-0
Molekylformel CKNS
Molekylvikt (g/mol) 97.18
Synonym Thiocyanic Acid Potassium Salt, Arterocyn, Aterocyn, Kyonate, Potassium Isothiocyanate, Potassium Rhodanate, Potassium Thiocyanide, Rhocya, Rodanca, Thio-Cara
IUPAC-namn kalium; Thiocyanat
LEDER [K+].[S-]C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Thiocyanate
Kvantitet 500 g
InChI formel InChI=1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Formel vikt 96.9389