Läs mer
Potassium tin(IV) oxide trihydrate, 95%
Produktkod. 11311549
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11311549 250 g 250g
11321549 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11311549 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014015.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12125-03-0 | H6K2O6Sn | 298.95 g/mol
Kaliumtenn(IV)oxid är en biokemikalie för proteomikforskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12125-03-0
Molekylformel H6K2O6Sn
Molekylvikt (g/mol) 298.95
MDL-nummer MFCD00150391
InChI-nyckel HTHDWDSBYOUAFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium stannate trihydrate, unii-r38y86o4sy, 2k.so3n.3h2o, potassium tin iv oxide trihydrate, dipotassium dioxido oxo tin trihydrate, dipotassium ion oxostannanebis olate trihydrate, dipotassium oxostannanebis olate trihydrate, dipotassium bis oxidanidyl-oxidanylidene-tin trihydrate
PubChem CID 18694711
IUPAC-namn dikalium;dioxid(oxo)tenn;trihydrat
LEDER O.O.O.[K+].[K+].[O-][Sn]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tin(IV) oxide trihydrate
Smältpunkt 140°C (decomposition)
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 250 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 298.94 (244.89 Anhydrous)
Procent renhet ≥95%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.