Läs mer
Kaliumtitanoxid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11499746
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499746 100 g 100g
11409756 500 g 500g
11419756 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499746 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20263.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12030-97-6 | K2O3Ti | 174.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12030-97-6
Molekylformel K2O3Ti
Molekylvikt (g/mol) 174.06
MDL-nummer MFCD00058803
InChI-nyckel KEWYKJOOCFOYTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaliumtitanat, titanate,dipotassium, potassiumtitanatewhisker, 2k.o3ti, titanate tio32-,dipotassium, dipotassium;dioxido oxo titanium
PubChem CID 45052161
LEDER [O--].[O--].[O--].[K+].[K+].[Ti+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium titanium oxide
Smältpunkt 1615°C
Kvantitet 100 g
IUPAC-namn dikalium;dioxid(oxo)titan
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.