Läs mer
Potassium trans-beta-styryltrifluoroborate, 98%
Produktkod. 11384855
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384855 1 g 1g
11394855 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384855 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17971.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 201852-49-5 | C8H7BF3K | 210.05 g/mol
Kalium-trans-beta-styryltrifluorborat används som en reaktant för Suzuki-Miyaura-korskoppling, i enantioselektiv total syntes av naseseaziner A och B via regioselektiv Friedel-Crafts-baserad arylativ dimerisering, i metallfria klorodeboreringsreaktioner, som beredning av arylketoner. Lewis syrakatalyserad nukleofil substitution och vid framställning av Weinreb-amider genom palladiumkatalyserade korskopplingsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Kalium trans-beta-styryltrifluoroborat används som en reaktant för Suzuki-Miyaura korskoppling, i enantioselektiv total syntes av naseseaziner A
och B via regioselektiv Friedel-Crafts-baserad arylativ dimerisering, i metallfria klorodeboroneringsreaktioner, i beredning av ketonberedningar via aryl Lewis syrakatalyserad nukleofil substitution och vid framställning av Weinreb-amider genom palladiumkatalyserade korskopplingsreaktioner.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 201852-49-5
Molekylformel C8H7BF3K
Molekylvikt (g/mol) 210.05
MDL-nummer MFCD02093981
InChI-nyckel NONAUTDEFRJJII-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium trans-styryltrifluoroborate, potassium beta-styryltrifluoroborate, beta-styryltrifluoroboric acid potassium salt, pubchem11312, potassiostyryltrifluoroboron v, potassium-styryltrifluoroborate, potassium a-styryltrifluoroborate, potassium b-styryltrifluoroborate, potassium e-styryltrifluoroborate, potassium 2-phenylethenyltrifluoroborate
PubChem CID 23664278
IUPAC-namn kalium;trifluoro-[(E)-2-fenyletenyl]boranuid
LEDER [K+].F[B-](F)(F)C=CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium trans-beta-styryltrifluoroborate
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 7782992
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 210.05
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium trans-beta-styryltrifluoroborate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium trans-styryltrifluoroborate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.