Läs mer
Kaliumtriklor(etylen)platinat(II)monohydrat, Pt 50,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15416585
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15416585 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15416585 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044028.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16405-35-9 | C2H4Cl3KPt·H2O
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium trichloro (ethylene)platinate (II) monohydrate
Smältpunkt 220°C (decomposition)
CAS 16405-35-9
Färg Gult
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 g
Molekylformel C2H4Cl3KPt·H2O
Linjär formel K[PtCl3(C2H4)]·H2O
MDL-nummer MFCD00150524
Formel vikt 386.61 (368.59 Anhydrous)
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pt 50.5% min
Känslighet Hygroscopic
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.