Läs mer
Kaliumtrikloraminplatinat(II), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15441537
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15441537 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 15441537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039433.ME
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 13820-91-2 | Cl3H3KNPt | 357.563 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium trichloroammineplatinate(II)
CAS 13820-91-2
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 mg
Molekylformel Cl3H3KNPt
MDL-nummer MFCD00145154
Synonym potassium amminetrichloroplatinate ii, potassium trichloroammineplatinate ii, potassium trichloroplatinumuide amine, magnus red anion salt, potassium aminetrichloroplatinate ii, potassium;azane;trichloroplatinum 1-
InChI-nyckel PIFYEDQIQOTXLO-UHFFFAOYSA-K
LEDER N.Cl[Pt-](Cl)Cl.[K+]
IUPAC-namn kalium;azan;triklorplatina(1-)
Molekylvikt (g/mol) 357.563
PubChem CID 11810450
Formel vikt 357.56
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.