Läs mer
Potassium Trichloroammineplatinate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Trichloroammineplatinate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/3ClH.K.H3N.Pt/h3*1H;;1H3;/q;;;+1;;+2/p-3 |
| Formel vikt | 355.8616 |