Läs mer
Kaliumtriyanometanid
Produktkod. 11327967
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11327967 1 g 1g
11317967 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 020702.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 34171-69-2 | C4KN3 | 129,163 g/mol
Kaliumtricyanometanid är en prekursor som används för framställning av dicyanoketenaminer. Det reagerar med aminer för att framställa alkylammoniumtricyanometanid. Vidare är det involverat i framställningen av tricyanometanid-bryggade binukleära organometalliska komplex såsom Cp(dppe)FeC(CN) 3 och Cp( PPh3 ) 2RuC (CN) 3 . Det används som utgångsmaterial som används vid framställningen av 5-amino-3-brom-1-(tert-butyl)-1H-pyrazol-4-karbonitril, som genomgår sandmeyer-reaktion för att erhålla motsvarande diaminopyrazol, 5-amino-3-aryl-1-(tert-butyl)-1H-pyrazolamid-4.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34171-69-2
Molekylformel C4KN3
Molekylvikt (g/mol) 129.163
MDL-nummer MFCD00058850
InChI-nyckel ZKJPYQKGNUBNOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tricyanomethanide, potassium methanetricarbonitrile, potassium cyanoform, acmc-1ajhe, potassium ion tricyanomethanide, tricyanomethanide potassium salt, potassiomethanetricarbonitrile
PubChem CID 10964525
IUPAC-namn kalium;metantrikarbonitril
LEDER C(#N)[C-](C#N)C#N.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tricyanomethanide
Färg Vitt
Linjär formel KC(CN)3
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 129.16
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.