Läs mer
Kaliumtricyanometanid, TRC
Produktkod. 30427815
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30427815 250 mg
1 options
Produktkod. 30427815 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP698608250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Tricyanomethanide
CAS 34171-69-2
Molekylformel C4 N3 . K
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C4N3.K/c5-1-4(2-6)3-7;/q-1;+1
LEDER [K+].N#C[C-](C#N)C#N
IUPAC-namn kalium; metantrikarbonitrin
Molekylvikt (g/mol) 129.161
Formel vikt 128.973