Läs mer
Potassium trifluoroacetate, 98%
Produktkod. 11443647
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11443647 100 g 100g
11433647 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11443647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17398.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2923-16-2 | C2F3KO2 | 152.11 g/mol
Det är ett reagens för framställning av aryltrifluorometylsulfider genom upphettning med diaryldisulfiden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde Det är ett reagens för framställning
av aryltrifluorometylsulfider genom uppvärmning med diaryldisulfiden.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2923-16-2
Molekylformel C2F3KO2
Molekylvikt (g/mol) 152.11
MDL-nummer MFCD00013215
InChI-nyckel CUNPJFGIODEJLQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium trifluoroacetate, potassium 2,2,2-trifluoroacetate, trifluoroacetic acid potassium salt, acetic acid, trifluoro-, potassium salt, potassiumtrifluoroacetate, pubchem12605, potassium ion trifluoroacetate, ksc492g5t, trifluoroacetic acid, potassium salt, potassium 2,2,2-tris fluoranyl ethanoate
PubChem CID 23662811
LEDER [K+].[O-]C(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium trifluoroacetate
Smältpunkt 142°C to 145°C
pH 7
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 3717603
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn kaliumtrifluoracetat
Formel vikt 152.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.