Läs mer
Potassium Trifluoroacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Trifluoroacetate |
| CAS | 2923-16-2 |
| Molekylformel | C2F3KO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2HF3O2.K/c3-2(4,5)1(6)7;/h(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [K+].[O-]C(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | potassium;2,2,2-trifluoroacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.11 |
| Formel vikt | 151.9487 |