Läs mer
Potassium trifluoromethanesulfonate, 98%
Produktkod. 11357947
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357947 10 g 10g
11367947 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 020361.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2926-27-4 | CF3KO3S | 188.162 g/mol
Kaliumtrifluormetansulfonat används som reagens vid syntes av guanin-quadruplex-hybridmaterial. Det fungerar som en stödjande elektrolyt i den elektrokemiska studien av bevis för guldanjon i etylendiamin. Det är involverat i framställningen av N-fluor-2,4,6-trimetylpyridiniumtriflat genom att reagera med 2,4,6-trimetyl-pyridin. Vidare används det vid framställning av imidazoliumsalt, 3-metyl-1-(3R,3aR,6S,6aR)-[6-(bensyloxi)-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3-yl]imidazoliumtrifluormetansulfonat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2926-27-4
Molekylformel CF3KO3S
Molekylvikt (g/mol) 188.162
MDL-nummer MFCD00042370
InChI-nyckel GLGXXYFYZWQGEL-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium trifluoromethanesulfonate, potassium triflate, trifluoromethanesulfonic acid potassium salt, potassium trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, potassium salt, potassium ion triflate, cf3so3k, acmc-209h7u, potassium trifluoromethanesulfonate salt, potassium tris fluoranyl methanesulfonate
PubChem CID 23664779
IUPAC-namn kalium;trifluormetansulfonat
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium trifluoromethanesulfonate
Kvantitet 10 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 188.17
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.