Läs mer
Kaliumtrihydrogendioxalat dihydrat, 98+%
Produktkod. 11462757
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462757 1000 g 1000g
11472757 250 g 250g
11482757 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11462757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14933.0B
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6100-20-5 | C4H3KO8 | 218,16 g/mol
Kaliumtrivätedioxalatdihydrat används vid metallpolering bestämning av pH. Och det används också vid fotografering, marmorslipning och för att ta bort bläckfläckar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kaliumtrivätedioxalatdihydrat används vid metallpolering bestämning av pH. Och det används också vid fotografering, marmorslipning och för att ta bort bläckfläckar.
Löslighet Lösligt
i vatten
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6100-20-5
Molekylformel C4H3KO8
Molekylvikt (g/mol) 218.16
MDL-nummer MFCD00150443,MFCD00150443
InChI-nyckel GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
PubChem CID 131698588
LEDER [K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium trihydrogen dioxalate dihydrate
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN3288
Merck Index 14,7689
Löslighetsinformation Lösligt i vatten
IUPAC-namn kalium;hydron;oxalat;dihydrat
Formel vikt 254.19 (218.16 Vattenfattig)
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.