Läs mer
Kaliumtrimetylacetat, 95 %
Produktkod. 15439278
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15439278 100 g 100g
15429278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15439278 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H62803.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
CAS: 19455-23-3 | C5H9KO2 | 140,223 g/mol
Kaliumtrimetylacetat används som mellanprodukt för kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Kaliumtrimetylacetat används som mellanprodukt för
kemisk forskning.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19455-23-3
Molekylformel C5H9KO2
Molekylvikt (g/mol) 140.223
MDL-nummer MFCD00671345
InChI-nyckel WFMNHCSATCWAAQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium pivalate, potassium trimethylacetate, pivalic acid potassium salt, potassium 2,2-dimethylpropionate, trimethylacetic acid potassium salt, 2,2-dimethylpropionic acid potassium salt
PubChem CID 23662159
IUPAC-namn kalium;2,2-dimetylpropanoat
LEDER CC(C)(C)C(=O)[O-].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium trimethylacetate
Smältpunkt ∼200 °C
Linjär formel (CH3)3CCO2K
Kvantitet 100 g
Formel vikt 140.22
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.