Läs mer
Kaliumtrimetetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Trimethylacetate |
| CAS | 19455-23-3 |
| Molekylformel | C5 H9 O2 . K |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Propanoic acid','2,2-dimethyl-','potassium salt (1:1) (ACI), Pivalic acid','potassium salt (8CI), Propanoic acid','2,2-dimethyl-','potassium salt (9CI), 2,2-Dimethylpropanoic acid potassium salt, Potassium 2,2-dimethylpropanoate, Potassium pivalate, Potassium tert-butylcarboxylate, Potassium trimethylacetate, 2,2-Dimethylpropionic acid potassium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O2.K/c1-5(2,3)4(6)7;/h1-3H3,(H,6,7);/q;+1/p-1 |
| LEDER | [K+].CC(C)(C)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | kalium; 2,2-dimetylpropanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.222 |
| Formel vikt | 140.024 |