Läs mer
Kaliumtrimetylsilanolat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Trimethylsilanolate |
| CAS | 10519-96-7 |
| Molekylformel | C3H9KOSi |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1,1,1-Trimethylsilanol Potassium Salt, (Trimethylsiloxy)potassium, Trimethylsilanol Potassium Deriv., Trimethylsilanol Potassium Salt, Potassium Trimethylsilanolate, Potassium Trimethylsiloxide, Potassium Trimethylsilyloxide, Trimethylsiloxypotassium |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9OSi.K/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1 |
| LEDER | [K+].C[Si](C)(C)[O-] |
| IUPAC-namn | kalium; Trimetyl(oxido)silan |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.29 |
| Formel vikt | 128.006 |