Läs mer
Potassium Trimethylsilanolate, TRC
Produktkod. 30420001
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30420001 5 g
1 options
Produktkod. 30420001 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP6985805G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Trimethylsilanolate
CAS 10519-96-7
Molekylformel C3H9KOSi
Kvantitet 5 g
Synonym 1,1,1-Trimethylsilanol Potassium Salt, (Trimethylsiloxy)potassium, Trimethylsilanol Potassium Deriv., Trimethylsilanol Potassium Salt, Potassium Trimethylsilanolate, Potassium Trimethylsiloxide, Potassium Trimethylsilyloxide, Trimethylsiloxypotassium
InChI formel InChI=1S/C3H9OSi.K/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
LEDER [K+].C[Si](C)(C)[O-]
IUPAC-namn potassium;trimethyl(oxido)silane
Molekylvikt (g/mol) 128.29
Formel vikt 128.006