Läs mer
Kaliumtrioxalatoferrat(III)trihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15491177
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15491177 25 g 25g
15481177 5 g 5g
15401187 100 g 100g
15411187 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15491177 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031124.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5936-11-8 | C6H3FeK3O12 | 440.22 g/mol
Kaliumtrioxalatoferrat(III)trihydrat används i kemisk aktinometri för att mäta ljusflöde.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5936-11-8
Molekylformel C6H3FeK3O12
Molekylvikt (g/mol) 440.22
MDL-nummer MFCD00150450
InChI-nyckel YXTWCYYDGRBUDE-UHFFFAOYSA-K
Synonym Potassium iron(III) oxalate
PubChem CID 131675837
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
Färg Klart
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
LEDER C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)[O-])O.C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[K+].[K+].[K+].[Fe]
IUPAC-namn trikalium;2-hydroxi-2-oxoacetat;järn;oxalat;oxalsyra
Formel vikt 491.26 (437.21 Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.133 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.