Läs mer
Kaliumtris(1-pyrazolyl)borhydrid, 93 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10572651 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10572651 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10572651 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 296010050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 18583-60-3 | C9H10BKN6 | 252.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tris(1-pyrazolyl)borohydride
Namnnotering 93%
CAS 18583-60-3
Smältpunkt 182 °C till 188 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 93%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H10BKN6
MDL-nummer MFCD00040346
Kvantitet 5 g
Synonym potassium hydrotris 1-pyrazolyl borate, potassium hydridotri 1h-pyrazol-1-yl borate 1-, potassium hydro-tris 1-pyrazolyl borate, potassium tri 1h-pyrazol-1-yl hydroborate, potassium tri 1-pyrazolyl borohydride, potassium hydrotris 1-pyrazolato borate, hydrate
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar. Andra lösligheter: lösliga i alkoholer, THF, DMF
InChI-nyckel IBNGZWIUPDMZMG-UHFFFAOYSA-N
LEDER [K+].C1=CN(N=C1)[BH-](N1C=CC=N1)N1C=CC=N1
IUPAC-namn kaliumtris(lH-pyrazol-1-yl)boranuid
Molekylvikt (g/mol) 252.13
Formel vikt 252.13
Procent renhet 93%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.