missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Potassium Tris(trifluoromethanesulfonyl)methide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Tris(trifluoromethanesulfonyl)methide |
| CAS | 114395-69-6 |
| Molekylformel | C4 F9 O6 S3 . K |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4F9O6S3.K/c5-2(6,7)20(14,15)1(21(16,17)3(8,9)10)22(18,19)4(11,12)13;/q-1;+1 |
| LEDER | [K+].FC(F)(F)S(=O)(=O)[C-](S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | potassium;bis(trifluoromethylsulfonyl)methylsulfonyl-trifluoromethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 450.318 |
| Formel vikt | 449.835 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?