Läs mer
Potassium tungstate, 94%, -100 mesh, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium tungstate |
| Smältpunkt | 921°C |
| Kvantitet | 100 g |
| Analysprocentintervall | 53 to 56% (W) |
| Linjär formel | K2WO4 |
| Merck Index | 15,7811 |
| Formel vikt | 326.05 |
| Procent renhet | 94% |
| Förpackning | Glass Bottle |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Potassium tungstate