Läs mer
Kaliumvolframat, 99,95 %, för spårmetallanalys, -100 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13428688 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13428688 5 g Glasflaska 5g
13438688 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13428688 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 448330050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7790-60-5 | K2O4W | 326.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-60-5
Molekylformel K2O4W
Molekylvikt (g/mol) 326.05
InChI-nyckel AAQNGTNRWPXMPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tungstate, unii-t6vrm0ou6v, t6vrm0ou6v, dipotassium dioxido dioxo tungsten, dipotassium wolframate, potassium tungstate vi, tungstate wo42-, dipotassium, t-4, 2k.wo4, potassium tungstate-w
PubChem CID 3084032
IUPAC-namn dikalium;dioxid(dioxo)volfram
LEDER [O-][W](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tungstate
Smältpunkt 921°C
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.95%
Linjär formel K2WO4
Merck Index 15,7811
Formel vikt 326.05
Procent renhet 99.95%
Kvalitet Spårmetall
Förpackning Glasflaska
Produktbeteckning
  • Potassium tungstate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.