Läs mer
Kaliumvolframoxid, 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11311569
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11311569 25 g 25g
11301569 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11311569 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014031.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7790-60-5 | K2O4W | 326.033 g/mol
Kaliumvolframoxid används i solenergi- och vattenbehandlingsapplikationer. Det används som alkaloidutfällningsmedel, bronsproduktion och vid raffinering av volfram. Det används också som ett analytiskt reagens. Vidare tillsätts den till smält karbonatbränslecell för att förhindra korrosion av rostfritt stålseparator och fördröjer sintringen av anoden.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7790-60-5
Molekylformel K2O4W
Molekylvikt (g/mol) 326.033
MDL-nummer MFCD00049668
InChI-nyckel AAQNGTNRWPXMPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium tungstate, unii-t6vrm0ou6v, t6vrm0ou6v, dipotassium dioxido dioxo tungsten, dipotassium wolframate, potassium tungstate vi, tungstate wo42-, dipotassium, t-4, 2k.wo4, potassium tungstate-w
PubChem CID 3084032
IUPAC-namn dikalium;dioxid(dioxo)volfram
LEDER [O-][W](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium tungsten oxide
Smältpunkt 921°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,7694
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 326.04
Procent renhet 99.5%
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.12 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.