Läs mer
Kaliumvinyltrifluoroborat, 95 %
Produktkod. 10648714 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10648714 5 g Glasflaska 5g
10676794 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10648714 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 387700050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-07-2026
CAS: 13682-77-4 | C2H3BF3K | 133,95 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13682-77-4
Molekylformel C2H3BF3K
Molekylvikt (g/mol) 133.95
MDL-nummer MFCD02093335
InChI-nyckel ZCUMGICZWDOJEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium vinyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl borate, potassium ethenyltrifluoroboranuide, vinyltrifluoroboric acid potassium salt, potassium vinyltrifluorborate, potassium ethenyl trifluoroborate, potassium ethenyltrifluoroborate, potassium trifluoro vinyl boranuide, pubchem11308, potassiumvinyltrifluoroborate
PubChem CID 23679353
IUPAC-namn kalium;etenyl(trifluoro)boranuid
LEDER [B-](C=C)(F)(F)F.[K+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium vinyltrifluoroborate
Smältpunkt 240°C to 242°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 133.95
Procent renhet 95%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Potassium vinyltrifluoroborate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.