Läs mer
Kaliumvinyltrifluoroborat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Potassium Vinyltrifluoroborate |
| CAS | 13682-77-4 |
| Molekylformel | C2H3BF3K |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Potassium Trifluorovinylborate, Potassium (Ethenyl)trifluoroborate, Potassium Vinyltrifluoroborate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3BF3.K/c1-2-3(4,5)6;/h2H,1H2;/q-1;+1 |
| LEDER | [K+].F[B-](F)(F)C=C |
| IUPAC-namn | kalium; Ethenyl(trifluor)boranuid |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.95 |
| Formel vikt | 133.9917 |