Läs mer
Kaliumvinyltrifluoroborat, TRC
Produktkod. 30428336
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30428336 5 g
1 options
Produktkod. 30428336 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP6987005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassium Vinyltrifluoroborate
CAS 13682-77-4
Molekylformel C2H3BF3K
Kvantitet 5 g
Synonym Potassium Trifluorovinylborate, Potassium (Ethenyl)trifluoroborate, Potassium Vinyltrifluoroborate
InChI formel InChI=1S/C2H3BF3.K/c1-2-3(4,5)6;/h2H,1H2;/q-1;+1
LEDER [K+].F[B-](F)(F)C=C
IUPAC-namn kalium; Ethenyl(trifluor)boranuid
Molekylvikt (g/mol) 133.95
Formel vikt 133.9917