Läs mer
Potassiummethanesulfonate, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30947467
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30947467 1 g 1g
30945917 25 g 25g
30943344 100 g 100g
30938442 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30947467 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1488351g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Potassiummethanesulfonate
CAS 2386-56-3
Molekylformel CH3KO3S
MDL-nummer MFCD00070544
Kvantitet 1 g
LEDER CS(=O)([O-])=O.[K+]
Molekylvikt (g/mol) 134.20
Procent renhet 98%