Läs mer
MP Biomedicals™ Potatis Dextrose Agar
Produktkod. 11470225 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470225 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11470225 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091008517
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2871.50 SEK
    2628.97 SEK / 500g
    Save 242.53 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För odling av jäst och mögel från mejeriprodukter och andra livsmedel.
Potatisdextrosagar används för isolering, uppräkning och identifiering av jäst och mögel. Det kan också användas för att inducera sporbildning i många svampar.
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Beskrivning Potatis Dextrose Agar
Medietyp Jäst Media
Kvantitet 500 g