Läs mer
Thermo Scientific™ Potatis Dextrose Agar
Produktkod. 13265339
Change view
Beskrivning:
Potatis Dextrose Agar
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Beskrivning Förpackningsstorlek
13265339 Potatis Dextrose Agar Paket med 10
1 options
Produktkod. 13265339 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PO0186A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00 SEK
    177.11 SEK / Paket med 10
    Save 11.89 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Isolera och räkna upp jäst och mögel från mejeriprodukter och livsmedel med detta bruksfärdiga medium.
Isolera och räkna upp jäst och mögel från mejeriprodukter 1 , ytan på färskt kött, charkuterier och korvprodukter och andra livsmedel 2 med Thermo Scientific™ Oxoid™ Potatis dextrosagar. Detta medium är lämpligt för detektering och räkning av värmebeständiga mögelsvampar i termiskt bearbetade frukter och fruktprodukter 2 . Agaren som används i potatisdextrosagar är noggrant screenad för att säkerställa korrekt pigmentproduktion av svampar som Fusaria spp.
Använd potatisdextrosagar för upptäckt och uppräkning av jäst och mögel i livsmedel.
  • Lämplig för detektering av värmebeständiga mögelsvampar i termiskt bearbetade frukter och fruktprodukter.
  • Lämpligt medium för framställning av Aspergillus niger
  • Överensstämmer med EP/USP/JP Microbial Limit Test standards 3,4,5 .
  • Bekvämt färdigt att använda förberedda medier.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Lätt halm
Innehåll och lagring 2 °C till 10 °C
Beskrivning Potatis Dextrose Agar
Formatera 90 mm monoplate
Tillverkningsursprung Storbritannien
Produkttyp Agarplattan
Fyll vikt 19 g ±2,0 g
Förpackningstyp 10 x 90 mm plattor, filmlindade
Kvantitet 10/Pk.