missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ POTEM Polyclonal Antibody
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Invitrogen™ PA549491
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
POTEM Polyclonal Antibody for Western Blot
Specifikationer
| POTEM | |
| Polyclonal | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4 | |
| A6NI47 | |
| POTEM | |
| KLH conjugated synthetic peptide between 430-462 amino acids from the C-terminal region of human POTEM. | |
| 50 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| POTEM | |
| ACT; ANKRD26-like family C member ENSP00000349402; P704P; POTE ankyrin domain family member M; POTE ankyrin domain family, member M; POTE14beta; POTEM; prostate-specific P704P; putative POTE ankyrin domain family member M | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 641455 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering