Läs mer
Memmert™ Potentialfri kontakt (24 V / 2 A) med uttag till NAMUR NE 28 för kombinerat felmeddelande för UF260
Handla allt Memmert Produkter
Amperage:
2 A
Beskrivning
- Åtföljande
- För kombinationsfelmeddelande
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | UF260 Ugn |
| Typ | Potentialfri kontakt |
| Inkluderar | Uttag till NAMUR NE 28 |
| Spänning | 24 V |
| Amperage | 2 A |