missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Memmert™ Potentialfri kontakt (24 V / 2 A) med uttag till NAMUR NE 28 för signalgenerering för UN75plus

Produktkod. 17530556 Handla allt Memmert Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Amperage:
2 A
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 17530556

Brand: Memmert™ UN75plusH72

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potentialfri kontakt för signalgenerering, styrd av programsegment, för att fritt valbara funktioner ska aktiveras.

  • Åtföljande
  • För signalgenerering
  • För att fritt valbara funktioner ska aktiveras (t.ex. aktivering av ljud- och visuella signaler, avgasmotorer, fläktar, omrörare, etc.)
  • Endast för enheter med TwinDISPLAY
  • Max. 2 kontakter på 1-fas apparater
  • Max. 4 kontakter på 3-fas apparater

Specifikationer

För användning med (utrustning) UN75plus Ugn
Typ Potentialfri kontakt
Inkluderar Uttag till NAMUR NE 28
Spänning 24 V
Amperage 2 A
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.