Läs mer
Memmert™ Potentialfri kontakt (24V/2A) med uttag till Namur Ne 28 för kombinerat felmeddelande, för Ich260
Produktkod. 16316667 Handla allt Memmert Produkter
För användning med (utrustning):
Modellerna VO, VOcool, HCP, TTC, CTC , U, UF TS, UNpa, S, I, ICP , IPP, IPS, HPP , ICH, 108
Produktkod. 16316667
Brand: Memmert™ ICH260H6
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Sockel 3-stift
Specifikationer
För användning med (utrustning) Modellerna VO, VOcool, HCP, TTC, CTC , U, UF TS, UNpa, S, I, ICP , IPP, IPS, HPP , ICH, 108
Typ Potentialfri kontakt
Spänning 24 V
Amperage 2 A