Läs mer
Sampling Systems™ Krukor med lock
Produktkod. 15899601 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
400 mL
650 mL
1250 mL
2500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15899601 2500 mL Varje
15809611 400 mL Varje
15829611 650 mL Varje
15889601 1250 mL Varje
15819611 5000 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15899601 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer A2842500
Beräknad leverans: 30-10-2026
Inkluderar ett lock som helt enkelt faller på plats och därför inte ger en hermetisk tätning. Sampling Systems™ Krukor med lock är idealiska för hygieniska tillämpningar.
  • Sprickfri inredning
  • Satin finish
  • Enkel droppe på locket
  • 304 rostfritt stål
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2500 mL
Inkluderar Lock
Material Rostfritt stål (304)
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 150 mm
Stängningsmaterial Rostfritt stål
Diameter (metrisk) 150 mm
Produkttyp Metallkruka