Läs mer
Sampling Systems™ Krukor med lock
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
400 mL
650 mL
1250 mL
2500 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Sprickfri inredning
- Satin finish
- Enkel droppe på locket
- 304 rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 400 mL |
| För användning med (applikation) | Allmänna behållare av rostfritt stål som är idealiska för användning med pulver och vätskor |
| Inkluderar | Lock |
| Material | Rostfritt stål |
| Vikt (metrisk) | 205 g |
| Förslutning ingår | Ja |
| Form | Rund |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Produkttyp | Metallkruka |
| Stängningsmaterial | Rostfritt stål |
| Visa mer |