Läs mer
DWK Life Sciences Potter-Elvehjem Vävnadskvarnar, PTFE-stötstöt och oslipat glasrör
Produktkod. 11717188
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
3 mL
Storlek:
19
20
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Storlek Förpackningsstorlek
11717188 3 mL 20 Varje
11727188 50 pmol RNA per reaktion 19 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11717188 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 8860000020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1569.75 SEK
    1374.33 SEK / Paket med 1
    Save 195.42 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-02-2027
För att gradvis mala provet i mindre bitar
Vävnadskvarnar producerar homogenat genom en kombination av skjuvning och kompression. Vävnadsprovet mals (klipps) gradvis till mindre bitar vid den rundade och av mortelstöten när den snurrande mortelstöten sänks ner i röret. När mortelstöten tvingas ned i röret, förskjuts provet och tvingas mellan den raka ytterväggen av mortelstöten och rörets innervägg, vilket komprimerar vävnadscellerna tills de brister. När röret dras bort från mortelstöten skapas ett lätt vakuum som drar provet tillbaka förbi kompressionsområdet, vilket resulterar i ett ytterligare homogeniseringsslag.
Graden av homogenisering styrs av spelet mellan mortelstötens och rörets cyklindriska sektion (radiellt avstånd vanligtvis 0,002 till 0,003 tum), rotationshastigheten för mortelstöten och antalet gjorda kompressionsslag.
  • Storlek 21 till 24 har radiella tandningar på den nedre delen av mortelstöten för att leverera homogenatet till den cylindriska delen av röret
  • Spelet mellan stötar och rör är 0,004 till 0,006 tum.
  • Ersättningskomponenter finns tillgängliga och helt utbytbara
  • Den nedre delen av mortelstöten är rund
  • Versioner av malda glasstötar är lämpliga för bindväv
  • PTFE-stötversioner används med mjukare vävnader
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,1 oz.
Clearance (engelska) 0,004 till 0,006 tum.
Uttag (metrisk) 0,1 till 0,15 mm
Diameter (metrisk) axel 5mm
Diameter (engelska) Skaft 0,19 tum
Kapacitet (metrisk) 3 mL
Inkluderar PTFE mortelstöt och ojordat glasrör
Längd (engelska) mortelstöt 6,06 tum.
Längd (engelska) rör 4,53 tum.
Längd (metrisk) mortelstöt 154mm
Längd (metrisk) rör 115mm
Rördiameter (engelska) Utsida 0,47 tum.
Rördiameter (metrisk) utsida 12mm
Storlek 20
Produkttyp Potter-Elvehjem Tissue Grinder