Läs mer
DWK Life Sciences Potter-Elvehjem Vävnadskvarnar, PTFE-stötstöt och oslipat glasrör
Produktkod. p-3245842
Kapacitet:
0,03 oz., 1 ml
0,1 oz., 3 ml
Storlek:
19
20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11727188
Brand: DWK Life Sciences 8860000019
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att gradvis mala provet i mindre bitar
Vävnadskvarnar producerar homogenat genom en kombination av skjuvning och kompression. Vävnadsprovet mals (klipps) gradvis till mindre bitar vid den rundade och av mortelstöten när den snurrande mortelstöten sänks ner i röret. När mortelstöten tvingas ned i röret, förskjuts provet och tvingas mellan den raka ytterväggen av mortelstöten och rörets innervägg, vilket komprimerar vävnadscellerna tills de brister. När röret dras bort från mortelstöten skapas ett lätt vakuum som drar provet tillbaka förbi kompressionsområdet, vilket resulterar i ett ytterligare homogeniseringsslag.
Graden av homogenisering styrs av spelet mellan mortelstötens och rörets cyklindriska sektion (radiellt avstånd vanligtvis 0,002 till 0,003 tum), rotationshastigheten för mortelstöten och antalet gjorda kompressionsslag.
  • Storlek 21 till 24 har radiella tandningar på den nedre delen av mortelstöten för att leverera homogenatet till den cylindriska delen av röret
  • Spelet mellan stötar och rör är 0,004 till 0,006 tum.
  • Ersättningskomponenter finns tillgängliga och helt utbytbara
  • Den nedre delen av mortelstöten är rund
  • Versioner av malda glasstötar är lämpliga för bindväv
  • PTFE-stötversioner används med mjukare vävnader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 0,03 oz.
Clearance (engelska) 0,004 till 0,006 tum.
Uttag (metrisk) 0,1 till 0,15 mm
Diameter (metrisk) axel 5mm
Diameter (engelska) Skaft 0,19 tum
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Inkluderar PTFE mortelstöt och ojordat glasrör
Längd (engelska) mortelstöt 6,06 tum.
Längd (engelska) rör 3,74 tum.
Längd (metrisk) mortelstöt 154mm
Längd (metrisk) rör 95mm
Rördiameter (engelska) Utsida 0,47 tum.
Rördiameter (metrisk) utsida 12mm
Kapacitet 0,03 oz., 1 ml
Storlek 19