Läs mer
KARTELL Potter mortel
Produktkod. 10238000
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10238000 30 ml Varje
1 options
Produktkod. 10238000 Leverantör KARTELL Leverantörsnummer 0613000
I lager
Potter Mortar är gjord av borosilikatglas och är kompatibel med PTFE Pestlen.
  • Vävnadskvarn består av två komponenter som beställs separat: Borosilikatglasmortel (artiklarna 6102 till 6150) och PTFE mortelstöten (artiklarna 6302 till 6350).
  • Idealisk för små mängder vävnad.
  • Angivna volymer är arbetsvolymer.
  • Undvik överdriven värme som kan orsaka bindning.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Material Borsilikatglas
Produkttyp Potter mortel