Läs mer
Abnova™ POU4F3 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | 293T |
| För användning med (applikation) | Western Blot |
| Beskrivning | POU4F3 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Genaccessionsnr. | NM_002700.1 |
| Molekylvikt (g/mol) | Theoretical M.W. 37.29kDa |
| Plasmid | pCMV-POU4F3 full-length |
| Kvalitetskontrolltestning | Transient overexpression cell lysate was tested with anti-POU4F3 antibody (Mfr. No. H00005459-B01) by Western Blot. |
| Kvantitet | 100 μL |
| Förvaringsbuffert | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Värd art | Human |
| Visa mer |