Läs mer
Fisherbrand™ Pour-Boat Antistatiska Vägningsskålar
Produktkod. 15708177 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
58 x 43 x 13 mm
83 x 132 x 26 mm
108 x 183 x 26 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15708177 83 x 132 x 26 mm Paket med 500
15718177 108 x 183 x 26 mm Paket med 500
15798167 58 x 43 x 13 mm Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15708177
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge exakta utgjutningar med minimal provförlust. Pour-Boat antistatiska vågskålar är polystyrenbåtar med släta ytor.
  • Hällpipsdesign dispenserar enkelt prover utan att böja skålen.
  • Plattbottnade skålar är gjorda av 12 mil tjock polystyren för bättre styrka, stabilitet och hantering.
  • Idealisk för fast produktvägning.
  • Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser.
  • Temperaturområde -10 °C till +70 °C (14 F °till 158 °F).
  • 1 färg 3 storlekar.
  • Kan användas med mikrovågsfuktighetsanalysatorer.
  • FDA/livsmedelsgodkänd.
  • Antistatisk
  • Paket om 500
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Bottenform Plan
Färg Vitt
Material Polystyren
Form Båt
Sterilitet Icke-steril
Typ Antistatisk vägskål
För användning med (utrustning) Fuktanalysator för mikrovågsugn
Kvantitet 500 Pk.
Temperaturområde (engelska) 14 °F till 158 °F
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +70 °C
Tjocklek 12 mil
Mått (L x B x H) 83 x 132 x 26 mm
Längd (engelska) 3,3 tum.
Längd (metrisk) 83 mm
Bredd (engelska) 5,2 tum
Bredd (metrisk) 132 mm
Höjd (metrisk) 26 mm
Höjd (engelska) 1 tum