Beskrivning
- Hällpipsdesign dispenserar enkelt prover utan att böja skålen.
- Plattbottnade skålar är gjorda av 12 mil tjock polystyren för bättre styrka, stabilitet och hantering.
- Idealisk för fast produktvägning.
- Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser.
- Temperaturområde -10 °C till +70 °C (14 F °till 158 °F).
- 1 färg 3 storlekar.
- Kan användas med mikrovågsfuktighetsanalysatorer.
- FDA/livsmedelsgodkänd.
- Antistatisk
- Paket om 500
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bottenform | Plan |
| Färg | Vitt |
| Material | Polystyren |
| Form | Båt |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Antistatisk vägskål |
| För användning med (utrustning) | Fuktanalysator för mikrovågsugn |
| Kvantitet | 500 Pk. |
| Temperaturområde (engelska) | 14 °F till 158 °F |
| Visa mer |