Läs mer
Fisherbrand™ Pour-Boat Vägning Skålar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Höjd (metrisk):
13 mm
26 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Flexibel polystyren
- Plattbottnade skålar är gjorda av 12 mil tjock polystyren för bättre styrka, stabilitet och hantering.
- Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser
- Temperaturområde -10 till 70 °C (14 till 158 °F)
- FDA/livsmedelsgodkänd
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Färg | White |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Båt |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Typ | Vägningsfat |
| Storlek | Små; 43 x 58 x 13 mm |
| Tjocklek | 12 mil |
| Höjd (metrisk) | 13 mm |