Läs mer
Pour Point Standard, Paragon Scientific™
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Beskrivning
- Certifierad enligt ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS-ackreditering med hjälp av en metodspecifik interlaboratoriestudie.
- Fullt spårbart till internationella standarder.
- Levereras med MSDS.
- Säkerhetsförpackning som är manipulerad.
- 12 månaders hållbarhet.
- Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, UKAS ISO 17034 |
| Kvantitet | 250 ml |
Angivna nominella värden