Läs mer
Pour Point Standard IP15, ASTM D97, ISO 3016, BS 2000, Pt 15 (-30,5° C) UKAS ISO 17034 Certifierad 250mL, Paragon Scientific™
Produktkod. 15451850
Change view
Kvantitet:
250 ml
Förpackningsstorlek:
250ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15451850 250 ml 250ml
1 options
Produktkod. 15451850 Leverantör Paragon Scientific Leverantörsnummer CRMUPPGO
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3015.43 SEK
    2745.81 SEK / 250ml
    Save 269.62 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Pour Point-certifierade referensmaterial för verifiering av laboratorieinstrument som används vid testning av petroleum och derivatprodukter för Pour Point till IP 15, ASTM D97, NFT 60-105.
  • Certifierad enligt ISO 17034 under UKAS-ackreditering med hjälp av en metodspecifik interlaboratoriestudie.
  • Fullt spårbart till internationella standarder.
  • Levereras med MSDS.
  • Säkerhetsförpackning som är manipulerad.
  • 12 månaders hållbarhet.
  • Tillverkad i Storbritannien
Certifikat
Angivna nominella värden
Specifikationer
UN-nummer UN 1202
Kvantitet 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • CRMU-PPGO
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P330-Skölj munnen.
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
Angivna nominella värden. Certifierade värden kommer att variera från batch till batch.