Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Hällringar PBT Röd
Beskrivning
- Material: PBT (röd)
- Temperaturbeständighet: upp till 180° C
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Material | PBT |
| Trådstorlek | GL 32 |