Läs mer
Povidone iodine, MedChemExpress
Produktkod. 16422399
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16422399 1 g
1 options
Produktkod. 16422399 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2234
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MedChemExpress Povidone iodine (iodopovidone) displays excellent antibacterial activity which can against MRSA and MSSA strains with MICs of 31.25 mg/L and 7.82 mg/L, respectively.
Povidone iodine (iodopovidone) displays excellent antibacterial activity which can against MRSA and MSSA strains with MICs of 31.25 mg/L and 7.82 mg/L, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Povidone iodine
Fysisk form Solid
CAS 25655-41-8
Färg Red
Kvantitet 1 g
Anteckningar om renhetsgrad Research
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym iodopovidone
Löslighetsinformation DMSO : 15 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : 2.4 mg/mL (Need ultrasonic)
LEDER O=C1N(C(C)CC)CCC1.I[F,Cl,Br,I]I.[n].[n:x].[=].[10:1]