Läs mer
Povidone-iodine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Povidone (iodinated) |
| Kvantitet | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NO.I2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-2/h2H,1,3-5H2; |
| Formel vikt | 366.893 |