Läs mer
Brady™ Pulverlackerad metall Industriell Strength Lockout Station
Produktkod. 11766695 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Svart/Gul
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11766695 Svart/Gul Varje
1 options
Produktkod. 11766695 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 800123
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Pulverlackerad metall Industrial Strength Lockout Station kommer med en justerbar hylla och kan väggmonteras eller enkelt transporteras.
  • Låsbart skåp levereras med en justerbar hylla.
  • Extra hyllor finns tillgängliga (800129).
  • Kan monteras på väggen eller lätt att transportera.
  • Lockout Säkerhetstips är tryckta på insidan av dörren.
  • Stationen levereras utan innehåll.
Specifikationer
Produkttyp Lockoutstation
Alternativt artikelnummer INDUSTRIELL STYRKA LOCKOUT STATION
Färg Svart/Gul
Material Pulverlackerad metall
Djup (engelska) 6 tum
Djup (metriskt) 152.4 mm
Beskrivning Industrial Strength Lockout Station
Mått (D x B x H) 152.4 x 355.6 x 406.4 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 16 tum
Höjd (metrisk) 406.4 mm
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 14 tum
Bredd (metrisk) 355.6 mm