Beskrivning
- Tillbehörsartikel
- Finns i en mängd olika storlekar
- Tillverkad av pulverlackerad stålplåt
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (D x B x H) | 35 x 1118 x 85 mm |
| För användning med (applikation) | Ger skydd |
| För användning med (utrustning) | Q90 modeller |
| Ytbeläggning | Pulverlackerad |
| Vikt (metrisk) | 2 kg |
| Material | Stål |
| Produkttyp | Basskydd |