Läs mer
Asecos™ Baskåpa i pulverlackerad stålplåt
Produktkod. 15413643 Handla allt asecos Produkter
Change view
Mått (D x B x H):
35 x 524 x 85 mm
35 x 818 x 85 mm
35 x 1118 x 85 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (D x B x H) Förpackningsstorlek
15413643 35 x 818 x 85 mm Varje
15295612 35 x 1118 x 85 mm Varje
11959886 35 x 524 x 85 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15413643 Leverantör Asecos™ Leverantörsnummer 30069
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    337.05 SEK
    286.44 SEK / Paket med 1
    Save 50.61 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inredningsutrustning för användning med säkerhetsförvaringsskåp.
  • Tillbehörsartikel
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Tillverkad av pulverlackerad stålplåt
Specifikationer
Mått (D x B x H) 35 x 818 x 85 mm
För användning med (applikation) Ger skydd
För användning med (utrustning) Q90 modeller
Ytbeläggning Pulverlackerad
Vikt (metrisk) 1.5 kg
Material Stål
Produkttyp Basskydd